SAB1402374
Monoclonal Anti-THRSP, (N-terminal) antibody produced in mouse
clone 2F8, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
MGC21659, S14, SPOT14
490,00 €
Date d'expédition estimée le18 avril 2025
About This Item
490,00 €
Date d'expédition estimée le18 avril 2025
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
2F8, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~35.35 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... THRSP(7069)
Description générale
Immunogène
Sequence
MQVLTKRYPKNCLLTVMDRYAAEVHNMEQVVMIPSLLRDVQLSGPGGQAQAEAPDLYTYFTMLKAICVDVDHGLLPREEWQAKV
Forme physique
Vous ne trouvez pas le bon produit ?
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable