Merck
Toutes les photos(6)
Principaux documents
SAB1402286
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-NDUFV2, (C-terminal) antibody produced in mouse
clone 1A10, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
100 μG
490,00 €
490,00 €
Date d'expédition estimée le30 mai 2025
Changer de vue
100 μG
490,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
490,00 €
Date d'expédition estimée le30 mai 2025
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
1A10, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~37.11 kDa
Espèces réactives
mouse, rat, human
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... NDUFV2(4729)
Immunogène
NDUFV2 (NP_066552, 150 a.a. ~ 249 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
EAIQKKLGIKVGETTPDKLFTLIEVECLGACVNAPMVQINDNYYEDLTAKDIEEIIDELKAGKIPKPGPRSGRFSCEPAGGLTSLTEPPKGPGFGVQAGL
Forme physique
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable