Principaux documents
SAB1401959
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-MARCH3 antibody produced in mouse
clone 1F6, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
FLJ20096, MARCH-III, MGC48332, RNF173
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
Conjugué:
unconjugated
application:
ELISA (c)
WB
Clone:
1F6, monoclonal
Espèces réactives:
human
citations:
Technique(s):
capture ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
1F6, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Technique(s)
capture ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG2bκ
Numéro d'accès NCBI
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... MARCH3(115123)
Immunogène
MARCH3 (NP_848545, 1 a.a. ~ 100 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MTTSRCSHLPEVLPDCTSSAAPVVKTVEDCGSLVNGQPQYVMQVSAKDGQLLSTVVRTLATQSPFNDRPMCRICHEGSSQEDLLSPCECTGTLGTIHRSC
Caractéristiques et avantages
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Forme physique
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable