Principaux documents
SAB1401875
Sigma-Aldrich
Anti-TFAP2D antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
TFAP2BL1
50 μG
368,00 €
368,00 €
Date d'expédition estimée le30 mai 2025
Changer de vue
50 μG
368,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
368,00 €
Date d'expédition estimée le30 mai 2025
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Technique(s)
western blot: 1 μg/mL
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... TFAP2D(83741)
Catégories apparentées
Immunogène
TFAP2D (NP_758438.1, 1 a.a. ~ 452 a.a) full-length human protein.
Sequence
MSTTFPGLVHDAEIRHDGSNSYRLMQLGCLESVANSTVAYSSSSPLTYSTTGTEFASPYFSTNHQYTPLHHQSFHYEFQHSHPAVTPDAYSLNSLHHSQQYYQQIHHGEPTDFINLHNARALKSSCLDEQRRELGCLDAYRRHDLSLMSHGSQYGMHPDQRLLPGPSLGLAAAGADDLQGSVEAQCGLVLNGQGGVIRRGGTCVVNPTDLFCSVPGRLSLLSSTSKYKVTIAEVKRRLSPPECLNASLLGGILRRAKSKNGGRCLREKLDRLGLNLPAGRRKAANVTLLTSLVEGEALHLARDFGYTCETEFPAKAVGEHLARQHMEQKEQTARKKMILATKQICKEFQDLLSQDRSPLGSSRPTPILDLDIQRHLTHFSLITHGFGTPAICAALSTFQTVLSEMLNYLEKHTTHKNGGAADSGQGHANSEKAPLRKTSEAAVKEGKTEKTD
Forme physique
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable