SAB1401434
Monoclonal Anti-B3GALT2 antibody produced in mouse
clone 1D9, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
BETA3GALT2, GLCT2, beta3Gal-T2
About This Item
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
1D9, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Technique(s)
capture ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... B3GALT2(8707)
Catégories apparentées
Description générale
Immunogène
Sequence
AEKIFKVSLGIRRLHLEDVYVGICLAKLRIDPVPPPNEFVFNHWRVSYSSCKYSHLITSHQFQPSELIKYWNHLQQNKHNACANAAKEKAGRYRHRKLH
Forme physique
Vous ne trouvez pas le bon produit ?
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable