SAB1401339
Anti-RPL15 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
EC45, FLJ26304, MGC88603, RPL10, RPLY10, RPYL10
417,00 €
Date d'expédition estimée le31 mai 2025
About This Item
417,00 €
Date d'expédition estimée le31 mai 2025
Source biologique
rabbit
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Technique(s)
western blot: 1 μg/mL
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... RPL15(6138)
Description générale
Immunogène
Sequence
MGAYKYIQELWRKKQSDVMRFLLRVRCWQYRQLSALHRAPRPTRPDKARRLGYKAKQGYVIYRIRVRRGGRKRPVPKGATYGKPVHHGVNQLKFARSLQSVAEERAGRHCGALRVLNSYWVGEDSTYKFFEVILIDPFHKAIRRNPDTQWITKPVHKHREMRGLTSAGRKSRGLGKGHKFHHTIGGSRRAAWRRRNTLQLHRYR
Forme physique
Vous ne trouvez pas le bon produit ?
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable