Principaux documents
SAB1401260
Sigma-Aldrich
Anti-NDUFS5 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
100 μG
368,00 €
368,00 €
Check Cart for Availability
Changer de vue
100 μG
368,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
368,00 €
Check Cart for Availability
Source biologique
rabbit
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Technique(s)
western blot: 1 μg/mL
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... NDUFS5(4725)
Immunogène
NDUFS5 (NP_004543.1, 1 a.a. ~ 106 a.a) full-length human protein.
Sequence
MPFLDIQKRFGLNIDRWLTIQSGEQPYKMAGRCHAFEKEWIECAHGIGYTRAEKECKIEYDDFVECLLRQKTMRRAGTIRKQRDKLIKEGKYTPPPHHIGKGEPRP
Forme physique
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable