Principaux documents
SAB1401240
Sigma-Aldrich
Anti-MDS1 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
MDS1-EVI1, PRDM3
50 μG
417,00 €
417,00 €
Check Cart for Availability
Changer de vue
50 μG
417,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
417,00 €
Check Cart for Availability
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Technique(s)
western blot: 1 μg/mL
Numéro d'accès NCBI
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... MDS1(4197)
Immunogène
MDS1 (NP_004982.1, 1 a.a. ~ 169 a.a) full-length human protein.
Sequence
MRSKGRARKLATNNECVYGNYPEIPLEEMPDADGVASTPSLNIQEPCSPATSSEAFTPKEGSPYKAPIYIPDDIPIPAEFELRESNMPGAGLGIWTKRKIEVGEKFGPYVGEQRSNLKDPSYGWEVHLPRSRRVSVHSWLYLGKRSSDVGIAFSQADVYMPGLQCAFLS
Forme physique
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable