SAB1400665
Anti-DUSP21 antibody produced in mouse
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-LMWDSP21, Anti-MGC149878
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
IgG fraction of antiserum
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Technique(s)
western blot: 1 μg/mL
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... DUSP21(63904)
Description générale
Immunogène
Sequence
MTASASSFSSSQGVQQPSIYSFSQITRSLFLSNGVAANDKLLLSSNRITAIVNASVEVVNVFFEGIQYIKVPVTDARDSRLYDFFDPIADLIHTIDMRQGRTLLHCMAGVSRSASLCLAYLMKYHSMSLLDAHTWTKSRRPIIRPNNGFWEQLINYEFKLFNNNTVRMINSPVGNIPDIYEKDLRTMISM
Caractéristiques et avantages
Forme physique
Vous ne trouvez pas le bon produit ?
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable