Principaux documents
SAB1400629
Sigma-Aldrich
Anti-DNAJC11 antibody produced in mouse
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-FLJ10737, Anti-RP1-126A5.3, Anti-dJ126A5.1
50 μG
490,00 €
490,00 €
Date d'expédition estimée le21 mai 2025
Changer de vue
50 μG
490,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
490,00 €
Date d'expédition estimée le21 mai 2025
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
IgG fraction of antiserum
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Technique(s)
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... DNAJC11(55735)
Immunogène
DNAJC11 (AAH14145, 1 a.a. ~ 507 a.a) full-length human protein.
Sequence
MATALSEEELDNEDYYSLLNVRREASSEELKAAYRRLCMLYHPDKHRDPELKSQAERLFNLVHQAYEVLSDPQTRAIYDIYGKRGLEMEGWEVVERRRTPAEIREEFERLQREREERRLQQRTNPKGTISVGVDATDLFDRYDEEYEDVSGSSFPQIEINKMHISQSIEAPLTATDTAILSGSLSTQNGNGGGSINFALRRVTSAKGWGELEFGAGDLQGPLFGLKLFRNLTPRCFVTTNCALQFSSRGIRPGLTTVLARNLDKNTVGYLQWRWGIQSAMNTSIVRDTKTSHFTVALQLGIPHSFALISYQHKFQDDDQTRVKGSLKAGFFGTVVEYGAERKISRHSVLGAAVSVGVPQGVSLKVKELEKQRESAATDVLQKKQEAESAVRLMQESVRRIIEAEESRMGLIIVNAWYGKFVNDKSRKSEKVKVIDVTVPLQCLVKDSKLILTEASKAGLPGFYDPCVGEEKNLKVLYQFRGVLHQVMVLDSEALRIPKQSHRIDTDG
Caractéristiques et avantages
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Forme physique
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable