SAB1400086
Anti-EEF1D antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-EF-1D, Anti-FLJ20897, Anti-FP1047
368,00 €
About This Item
368,00 €
Source biologique
rabbit
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
IgG fraction of antiserum
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
mouse, human
Technique(s)
western blot: 1 μg/mL
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... EEF1D(1936)
Catégories apparentées
Description générale
Immunogène
Sequence
MATNFLAHEKIWFDKFKYDDAERRFYEQMNGPVAGASRQENGASVILRDIARARENIQKSLAGSSGPGASSGTSGDHGELVVRIASLEVENQSLRGVVQELQQAISKLEARLNVLEKSSPGHRATAPQTQHVSPMRQVEPPAKKPATPAEDDEDDDIDLFGSDNEEEDKEAAQLREERLRQYAEKKAKKPALVAKSSILLDVKPWDDETDMAQLEACVRSIQLDGLVWGASKLVPVGYGIRKLQIQCVVEDDKVGTDLLEEEITKFEEHVQSVDIAAFNKI
Forme physique
Clause de non-responsabilité
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable