SAB1307054
ANTI-XIRP1(C-TERMINAL) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
CMYA1, Cardiomyopathy-associated protein 1, XIN, XIRP1, Xin actin-binding repeat-containing protein 1
About This Item
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
198561 Da
Espèces réactives
human
Technique(s)
immunohistochemistry: 1:10-1:50
western blot: 1:1000
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... XIRP1(165904)
Forme physique
Clause de non-responsabilité
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable