SAB1306733
ANTI-LGR5/GPR49 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
G-protein coupled receptor 49, GPR49, GPR67, LGR5, Leucine-rich repeat-containing G-protein coupled receptor 5
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
99998 Da
Espèces réactives
human
Technique(s)
western blot: 1:100-~1:500
Isotype
IgG1
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... LGR5(8549)
Forme physique
Clause de non-responsabilité
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable