SAB1305598
ANTI-PHOSPHO-NF KAPPA B(S536) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
NFKB3, Nuclear factor NF-kappa-B p65 subunit, Nuclear factor of kappa light polypeptide gene enhancer in B-cells 3, RELA, Transcription factor p65
343,00 €
Date d'expédition estimée le14 mai 2025
About This Item
343,00 €
Date d'expédition estimée le14 mai 2025
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
60219 Da
Espèces réactives
human
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
phosphorylation (pSer536)
Informations sur le gène
human ... RELA(5970)
Forme physique
Clause de non-responsabilité
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable