SAB1305565
MONOCLONAL ANTI-CD73(NT5E)(C-TERMINAL) antibody produced in mouse
clone 974CT7.5.3, crude ascites, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
5′-nucleotidase, NT5, NT5E, NTE
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
crude ascites
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
974CT7.5.3, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
63368 Da
Espèces réactives
human
Technique(s)
western blot: 1:5000
Isotype
IgG1
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... NT5E(4907)
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
En option
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable