SAB1305074
MONOCLONAL ANTI-FSHB/FSH (CENTER) antibody produced in mouse
clone 365CT24.1.1, IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
FSHB, Follicle-stimulating hormone beta subunit, Follitropin beta chain, Follitropin subunit beta
About This Item
Source biologique
mouse
Forme d'anticorps
IgG fraction of antiserum
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
365CT24.1.1, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
14700 Da
Espèces réactives
human
Technique(s)
western blot: 1:150-1:1500
Isotype
IgG3
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... FSHB(2488)
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable