Principaux documents
SAB1303408
Sigma-Aldrich
ANTI-PTDSS2 (N-TERM) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
PSS2, PTDSS2, Phosphatidylserine synthase 2
400 μL
388,00 €
388,00 €
Date d'expédition estimée le26 avril 2025
Changer de vue
400 μL
388,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
388,00 €
Date d'expédition estimée le26 avril 2025
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
IgG fraction of antiserum
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
56253 Da
Espèces réactives
human
Technique(s)
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:250-1:500
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... PTDSS2(81490)
Forme physique
Purified polyclonal antibody supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide. This antibody is purified through a protein A column, followed by peptide affinity purification.
Clause de non-responsabilité
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
PERK recruits E-Syt1 at ER-mitochondria contacts for mitochondrial lipid transport and respiration.
Sassano, et al.
The Journal of cell biology, 222 (2023)