Principaux documents
SAB1300489
Sigma-Aldrich
Anti-ADCK2 (center) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-AarF domain containing kinase 2
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
rabbit
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
IgG fraction of antiserum
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
mouse, human
Technique(s)
indirect ELISA: 1:1000
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... ADCK2(90956)
Description générale
ADCK2 is member of the AarF domain containing kinase family.
Immunogène
ADCK2 (NP_443085, 45-81)
This antibody is generated from rabbits immunized with a KLH conjugated synthetic peptide selected from the central region of human ADCK2.
Forme physique
Purified polyclonal antibody supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable