Principaux documents
SAB1300160
Sigma-Aldrich
Anti-PRDM5 (PFM2) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-PFM2, Anti-PR domain zinc finger protein 5, Anti-PR domain-containing protein 5
100 μG
272,00 €
272,00 €
Date d'expédition estimée le26 avril 2025
Changer de vue
100 μG
272,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
272,00 €
Date d'expédition estimée le26 avril 2025
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
IgG fraction of antiserum
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Technique(s)
indirect ELISA: 1:1000
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... PRDM5(11107)
Description générale
The protein encoded by this gene is a transcription factor of the PR-domain protein family. It contains a PR-domain and multiple zinc finger motifs. Transcription factors of the PR-domain family are known to be involved in cell differentiation and tumorigenesis.
Immunogène
PRDM5 (NP_061169, N Terminal)
This antibody is generated from rabbits immunized with purified recombinant GST fusion protein encoding the N-terminal region of human PRDM5.
Forme physique
Purified polyclonal antibody supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable