Principaux documents
S6381
Sigma-Aldrich
Sulfonazo III sodium salt
Synonyme(s) :
2,7-Bis(2-sulfophenylazo)chromotropic acid tetrasodium salt, 3,6-Bis(2-sulfophenylazo)-4,5-dihydroxy-2,7-naphthalenedisulfonic acid tetrasodium salt
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C22H12N4Na4O14S4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
776.57
Beilstein:
1900148
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12171500
Chaîne SMILES 
[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].Oc1c(\N=N\c2ccccc2S([O-])(=O)=O)c(cc3cc(c(\N=N\c4ccccc4S([O-])(=O)=O)c(O)c13)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C22H16N4O14S4.4Na/c27-21-18-11(9-16(43(35,36)37)19(21)25-23-12-5-1-3-7-14(12)41(29,30)31)10-17(44(38,39)40)20(22(18)28)26-24-13-6-2-4-8-15(13)42(32,33)34;;;;/h1-10,27-28H,(H,29,30,31)(H,32,33,34)(H,35,36,37)(H,38,39,40);;;;/q;4*+1/p-4/b25-23+,26-24+;;;;
Clé InChI
FCMRBZBGGXLKBC-KBJWUIGUSA-J
Remarque sur l'analyse
Sodium content on label.
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable