Principaux documents
S5754
Sigma-Aldrich
Stigmastadienone
~95%
Synonyme(s) :
24-Ethyl-4,22E-cholestadien-3-one, 4,22-Stigmastadien-3-one
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C29H46O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
410.67
Code UNSPSC :
12352200
Essai
~95%