S4570
Sulochrin
≥98% (HPLC), solid
About This Item
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
solid
Solubilité
DMF: soluble
DMSO: soluble
ethanol: soluble
methanol: soluble
Spectre d'activité de l'antibiotique
fungi
Mode d’action
protein synthesis | interferes
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
COC(=O)c1cc(O)cc(OC)c1C(=O)c2c(O)cc(C)cc2O
InChI
1S/C17H16O7/c1-8-4-11(19)15(12(20)5-8)16(21)14-10(17(22)24-3)6-9(18)7-13(14)23-2/h4-7,18-20H,1-3H3
Clé InChI
YJRLSCDUYLRBIZ-UHFFFAOYSA-N
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable