S3884
Sauvagine
≥97% (HPLC)
About This Item
Essai
≥97% (HPLC)
Température de stockage
−20°C
Clé InChI
ILCVKEBXPLEGOY-ZLFMSJRASA-N
Amino Acid Sequence
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable