S3695
L-(−)-Sorbose
≥98% (HPLC)
About This Item
Essai
≥98% (HPLC)
Chaîne SMILES
OC[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)C(=O)CO
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h3,5-9,11-12H,1-2H2/t3-,5+,6+/m0/s1
Clé InChI
BJHIKXHVCXFQLS-OTWZMJIISA-N
Remplacé(e)(s) par
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable