S2069
Anti-SNAP-29 antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-Synaptosomal-Associated Protein 29
About This Item
Source biologique
rabbit
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
IgG fraction of antiserum
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen 29 kDa
Espèces réactives
mouse, rat
Technique(s)
indirect immunofluorescence: 1:100 using mouse fibroblast NIH3T3 cell line.
microarray: suitable
western blot: 1:1,000 using whole cell extract of mouse fibroblasts NIH3T3
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
mouse ... Snap29(67474)
rat ... Snap29(116500)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité