A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C19H22F3N3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
349.39
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352202
MDL number:
Form:
solid
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aiderform
solid
color
off-white
solubility
0.1 M HCl: slightly soluble, H2O: insoluble, ethanol: freely soluble
SMILES string
Nc1ccc(CCN2CCN(CC2)c3cccc(c3)C(F)(F)F)cc1
InChI
1S/C19H22F3N3/c20-19(21,22)16-2-1-3-18(14-16)25-12-10-24(11-13-25)9-8-15-4-6-17(23)7-5-15/h1-7,14H,8-13,23H2
InChI key
GAAKALASJNGQKD-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... HTR1A(3350), HTR1D(3352)
Biochem/physiol Actions
Selective 5-HT1A serotonin receptor agonist and 5-HT1D serotonin receptor antagonist.
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe