S003
1-(1-Naphthyl)piperazine hydrochloride
needles
About This Item
Forme
needles
Couleur
white
Solubilité
H2O: soluble
ethanol: slightly soluble
Chaîne SMILES
Cl.C1CN(CCN1)c2cccc3ccccc23
InChI
1S/C14H16N2.ClH/c1-2-6-13-12(4-1)5-3-7-14(13)16-10-8-15-9-11-16;/h1-7,15H,8-11H2;1H
Clé InChI
ZYVYPNZFOCZLEM-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... HTR1A(3350) , HTR1B(3351) , HTR1D(3352) , HTR1E(3354) , HTR1F(3355) , HTR2A(3356) , HTR2B(3357) , HTR2C(3358)
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable