RFA451811K
Rotor for Eppendorf® 5424/5424R Centrifuges
FA-45-18-11-Kit, non aerosol tight, to hold, 18 x spin columns, lid, to hold, 18 x 1/5.2.0 mL tubes
About This Item
Produits recommandés
Caractéristiques
lid
to hold 18 x 1/5.2.0 mL tubes
to hold 18 x spin columns
fixed angle rotor with higher edge
non aerosol tight
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Eppendorf® 022653083 (NA)
Eppendorf® 5424706002 (EU)
Paramètres
18,111 × g max. RCF
Technique(s)
centrifugation: suitable
Compatibilité
for use with centrifuge models 5424/5424R