Principaux documents
RF451817C-EP
Rotor for Eppendorf® 5430/5430R Centrifuges
FA-45-18-17-Cryo, non aerosol tight, to hold, 18 x cryovials, with adapters and lid
About This Item
Code UNSPSC :
41103909
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Caractéristiques
to hold 18 x cryovials
fixed angle rotor
non aerosol tight
with adapters and lid
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Eppendorf® 022654161 (NA)
Eppendorf® 5427705007 (EU)
Paramètres
8,324 × g max. RCF
Technique(s)
centrifugation: suitable
Compatibilité
for use with centrifuge models 5430/5430R
Catégories apparentées
Description générale
Rotors to fot Eppendorf centrifuge 5430 and 5430 R.
Informations légales
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG