Principaux documents
RAB0846
Sigma-Aldrich
Mouse Spock3 / Testican-3 ELISA Kit
96 WELLS
831,00 €
831,00 €
Date d'expédition estimée le17 avril 2025
Changer de vue
96 WELLS
831,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41116158
Nomenclature NACRES :
NA.32
831,00 €
Date d'expédition estimée le17 avril 2025
Espèces réactives
mouse
Conditionnement
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
Technique(s)
ELISA: suitable
assay range
inter-assay cv: <10%
intra-assay cv: <12%
Méthode de détection
colorimetric
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
mouse ... Spock3(20745)
Description générale
The antibody pair provided in this kit recognizes mouse Testican 3/SPOCK.
Application
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
Composants de kit également disponibles séparément
Réf. du produit
Description
FDS
  • RABTMB3ELISA Colorimetric TMB Reagent (HRP Substrate, Item H)FDS
  • RABSTOP3ELISA Stop Solution (Item I)FDS
  • RABWASH420X Wash Buffer (Item B)FDS
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Met. Corr. 1
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable