The capture antibody is mouse monoclonal, and the detection antibody is rabbit polyclonal. For both antibodies, the immunogen region is aa33-aa226 (Accession# P11912).
RAB0636
Human CD79A ELISA Kit
831,00 €
Date d'expédition estimée le29 mai 2025
About This Item
831,00 €
Date d'expédition estimée le29 mai 2025
Produits recommandés
Espèces réactives
human
Conditionnement
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
Technique(s)
ELISA: suitable
Entrée
sample type cell culture supernatant(s)
sample type serum
sample type plasma
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 0.65 ng/mL
standard curve range: 0.614-150 ng/mL
Méthode de détection
colorimetric
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... CD79A(973)
Description générale
Application
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Met. Corr. 1
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
-
Does this CD79A ELISA kit detect the following CD79A amino acid sequence? AA Leu 33 - Arg 143 (Accession # P11912-1)
1 réponse-
Utile ?