Principaux documents
RAB0579
Sigma-Aldrich
Canine TIMP2 / Metalloproteinase Inhibitor 2 ELISA Kit
96 WELLS
528,00 €
528,00 €
Date d'expédition estimée le02 mai 2025
Changer de vue
96 WELLS
528,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41116158
Nomenclature NACRES :
NA.32
528,00 €
Date d'expédition estimée le02 mai 2025
Espèces réactives
canine
Conditionnement
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
Technique(s)
ELISA: suitable
Entrée
sample type plasma
sample type cell culture supernatant(s)
sample type serum
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 20 pg/mL
standard curve range: 20.48-5000 pg/mL
Méthode de détection
colorimetric
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
canine ... TIMP2(403633)
Description générale
The antibody pair provided in this kit recognizes Canine Metalloproteinase inhibitor 2.
Application
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
Composants de kit également disponibles séparément
Réf. du produit
Description
FDS
  • RABTMB3ELISA Colorimetric TMB Reagent (HRP Substrate, Item H)FDS
  • RABSTOP3ELISA Stop Solution (Item I)FDS
  • RABWASH420X Wash Buffer (Item B)FDS
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Met. Corr. 1
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable