RAB0163
Phospho-EGFR (pTyr1045) ELISA Kit
for detection of human phospho-egfr (pTyr1045) in cell and tissue lysates
642,00 €
Date d'expédition estimée le28 mai 2025
About This Item
642,00 €
Date d'expédition estimée le28 mai 2025
Produits recommandés
Espèces réactives
human
Technique(s)
ELISA: suitable
capture ELISA: suitable
Entrée
sample type: human cell lysate
sample type: human tissue lysate
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... EGFR(1965)
Description générale
Immunogène
Application
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Met. Corr. 1
Code de la classe de stockage
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable