Principaux documents
RA817-EP
Rotor for Eppendorf® 5702/5702R/5702RH Centrifuges
A-8-17, aerosol-tight, to hold, 8 x 15 mL conical tubes, without adapter, without rubber mats
About This Item
Code UNSPSC :
41103909
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Caractéristiques
to hold 8 x 15 mL conical tubes
aerosol-tight
low-capacity swing bucket rotor
without adapter
without rubber mats
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Eppendorf® 022639501 (NA)
Eppendorf® 5702700002 (EU)
Paramètres
2,800 × g max. RCF
Technique(s)
centrifugation: suitable
Compatibilité
for use with centrifuge models 5702/5702R/5702RH
Catégories apparentées
Description générale
Rotors to fit Eppendorf centrifuge models 5702, 5720 R, and 5720 RH
Informations légales
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG