R9404
Anti-RhoA antibody produced in rabbit
~2 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-p21 Rho
About This Item
Source biologique
rabbit
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~21 kDa
Espèces réactives
monkey, mouse, human
Concentration
~2 mg/mL
Technique(s)
western blot: 1-2 μg/mL using HEK293 cells expressing human RhoA/ Hela cell extract
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... RHOA(387)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Stockage et stabilité
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable