R6527
Reboxetine mesylate hydrate
>96% (HPLC), solid
Synonyme(s) :
(2R)-rel-2-[(R)-(2-Ethoxyphenoxy)phenylmethyl]morpholine, Edronax, Vestra
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
>96% (HPLC)
Forme
solid
Conditions de stockage
desiccated
Couleur
white to tan
Solubilité
H2O: >5 mg/mL at ≤60 °C
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
O.CS(O)(=O)=O.CCOc1ccccc1O[C@@H]([C@H]2CNCCO2)c3ccccc3
InChI
1S/C19H23NO3.CH4O3S.H2O/c1-2-21-16-10-6-7-11-17(16)23-19(15-8-4-3-5-9-15)18-14-20-12-13-22-18;1-5(2,3)4;/h3-11,18-20H,2,12-14H2,1H3;1H3,(H,2,3,4);1H2/t18-,19-;;/m1../s1
Clé InChI
SZPHEVAYLIVGRC-BAMQSBMESA-N
Application
- to study its effects on the surge of dopamine in the cortex of mice brain
- to study its anti-immobility effects on the behavior of mice
- to analyze its effects on the probabilistic reversal learning task in rodents
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable