R4780
RACK1 human
recombinant, expressed in E. coli, >90% (SDS-PAGE), buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Receptor for activated protein kinase C
About This Item
Produit recombinant
expressed in E. coli
Pureté
>90% (SDS-PAGE)
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
37 kDa
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... GNB2L1(10399)
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable