R1283
Rhodblock 6
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
N-1H-Indazol-5-yl-cyclobutanecarboxamide
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
faintly bluish
off-white
Solubilité
DMSO: ≥20 mg/mL
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES
O=C(Nc1ccc2[nH]ncc2c1)C3CCC3
InChI
1S/C12H13N3O/c16-12(8-2-1-3-8)14-10-4-5-11-9(6-10)7-13-15-11/h4-8H,1-3H2,(H,13,15)(H,14,16)
Clé InChI
GXJXOQKXBIPBKB-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable