R123
RBI 257 maleate salt
solid
Synonyme(s) :
1-[4-Iodobenzyl]-4-[[2-[3-isopropoxy]pyridyl]-methylamino]piperidine maleate salt, p-Iodo-U-101,958 maleate salt
About This Item
Forme
solid
Couleur
white
Solubilité
H2O: 0.2 mg/mL
ethanol: 1 mg/mL
0.1 M HCl: 7 mg/mL
DMSO: 9 mg/mL
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
[H]\C(=C(/[H])C(O)=O)C(O)=O.CC(C)Oc1cccnc1N(C)C2CCN(CC2)Cc3ccc(I)cc3
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable