R1008
Monoclonal Anti-Rabbit IgG (γ-chain specific) antibody produced in mouse
clone RG-96, ascites fluid
Synonyme(s) :
Monoclonal Anti-Rabbit IgG (γ-chain specific)
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
ascites fluid
Type de produit anticorps
secondary antibodies
Clone
RG-96, monoclonal
Contient
15 mM sodium azide
Espèces réactives
rabbit
Ne doit pas réagir avec
goat, feline, pig, guinea pig, rat, bovine, canine, human, horse, sheep, chicken
Technique(s)
dot blot: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
immunohistochemistry (frozen sections): suitable
indirect ELISA: 1:2,000
western blot: suitable
Isotype
IgG1
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Description générale
Spécificité
Application
- enzyme linked immunosorbent assay (ELISA)
- dot blots
- immunohistology
- western blotting
- peptide mass fingerprinting (PMF)
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Stockage et stabilité
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable