QPREST25674
SILu™PrEST VIGLN
SILuPrESTs Powered by Atlas Antibodies, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
High density lipoprotein-binding protein
About This Item
Produit recombinant
expressed in E. coli LysA ArgA BL21(DE3)
Essai
>80% (SDS-PAGE)
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
predicted mol wt 33kDa including tags
Produit purifié par
immobilized metal affinity chromatography (IMAC)
Conditionnement
pkg of 1nmol × 5 vials
Conditions de stockage
avoid repeated freeze/thaw cycles
Séquence immunogène
DMNQFGEGEQAKICLEIMQRTGAHLELSLAKDQGLSIMVSGKLDAVMKARKDIVARLQTQASATVAIPKEHHRFVIGKNGEKLQDLELKTATKIQIPRPDDPSNQIKITGTKEGIEKARHEVLLISAEQDKRAVE
Numéro d'accès Peptide Atlas
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... VIGLN(3069)
Description générale
Application
Forme physique
Notes préparatoires
Remarque sur l'analyse
The SILuPrEST standards are produced using metabolic labeling with heavy isotope labeled (15N, 13C) Lysine and Arginine residues, with greater than 99% isotopic label incorporation.
GSSHHHHHHSSGLVPRGSHMASLAEAKVLANRELDKYGVSDYHKNLINNAKTVEGVKDLQAQVVESAKKARISEATDGLSDFLKSQTPAEDTVKSIELAEAKVLANRELDKYGVSDYYKNLINNAKTVEGVKALIDEILAALPGTFAHYMDPNSSSVDKLAAA.
The specific human protein sequence begins directly after ′VDKLAAA′.
Informations légales
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable