Principaux documents
PZ0377
Sigma-Aldrich
PF-05236216 hydrochloride
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
4-[3-(4-Fluorophenyl)-1-methyl-1H-pyrazol-4-yl]-6,7-dihydro-6-methyl-5H-pyrrolo[3,4-b]pyridin-5-one hydrochloride, PF-5236216 hydrochloride
5 MG
87,30 €
25 MG
284,00 €
87,30 €
Date d'expédition estimée le16 avril 2025
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 MG
87,30 €
25 MG
284,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C18H15FN4O · HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
358.80
Code UNSPSC :
51111800
Nomenclature NACRES :
NA.77
87,30 €
Date d'expédition estimée le16 avril 2025
Devis pour commande en gros
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Conditions de stockage
desiccated
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 2 mg/mL, clear
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CN1C=C(C2=CC=NC(CN3C)=C2C3=O)C(C4=CC=C(F)C=C4)=N1.Cl
InChI
1S/C18H15FN4O.ClH/c1-22-10-15-16(18(22)24)13(7-8-20-15)14-9-23(2)21-17(14)11-3-5-12(19)6-4-11;/h3-9H,10H2,1-2H3;1H
Clé InChI
CLDJMFXSCFWXDI-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Actions biochimiques/physiologiques
PF-05236216 is a brain penetrant, potent and selective inhibitor of casein kinase 1 delta/epsilon (CK1δ/ε) that modulates circadian rhythms in mice.
brain penetrant, potent and selective inhibitor of casein kinase 1 delta/epsilon (CK1δ/ε)
Informations légales
Sold for research purposes under agreement from Pfizer Inc.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Travis T Wager et al.
ACS chemical neuroscience, 8(9), 1995-2004 (2017-06-14)
To enable the clinical development of our CNS casein kinase 1 delta/epsilon (CK1δ/ε) inhibitor project, we investigated the possibility of developing a CNS positron emission tomography (PET) radioligand. For this effort, we focused our design and synthesis efforts on the
Scot Mente et al.
Journal of medicinal chemistry, 56(17), 6819-6828 (2013-08-08)
Casein kinase 1δ (CK1δ) and 1ε (CK1ε) are believed to be necessary enzymes for the regulation of circadian rhythms in all mammals. On the basis of our previously published work demonstrating a CK1ε-preferring compound to be an ineffective circadian clock