Principaux documents
PZ0304
Sigma-Aldrich
PF-04965842
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
N-[cis-3-(Methyl-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-ylamino)cyclobutyl]-1-propanesulfonamide, N-{cis-3-[Methyl(7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-yl)amino]cyclobutyl}-propane-1-sulfonamide
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C14H21N5O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
323.41
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 10 mg/mL, clear
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
CN([C@H]1C[C@@H](NS(CCC)(=O)=O)C1)C2=C3C(NC=C3)=NC=N2
InChI
1S/C14H21N5O2S/c1-3-6-22(20,21)18-10-7-11(8-10)19(2)14-12-4-5-15-13(12)16-9-17-14/h4-5,9-11,18H,3,6-8H2,1-2H3,(H,15,16,17)/t10-,11+
Clé InChI
IUEWXNHSKRWHDY-PHIMTYICSA-N
Informations sur le gène
human ... JAK1(3716)
Actions biochimiques/physiologiques
PF-04965842 is a Janus Kinase (JAK) inhibitor selective for JAK1 with an IC50 value of 29 nM for JAK1 compared to 803 nM for JAK2, >10000 nM for JAK3 and 1250 nM for Tyk2. JAKs mediate cytokine signaling, and are involved in cell proliferation and differentiation. PF-04965842 has been investigated as a possible treatment for psoriasis.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable