Principaux documents
PZ0292
Sigma-Aldrich
PF-06658959-00
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
4-(4-Chloro-3-methoxy-phenylamino)-6-methoxy-7-[3-(4-methyl-piperazin-1-yl)-propoxy]-quinoline-3-carbonitrile, Bosutinib analog 7, PF-06658959
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C26H30ClN5O3
Poids moléculaire :
496.00
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.77
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to light brown
Solubilité
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
Température de stockage
room temp
Actions biochimiques/physiologiques
PF-05883083-00 is an analog of orally available dual Src/Abl kinase inhibitor Bosutinib.
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable