Documents
PZ0269
Sigma-Aldrich
PF-03049423
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
3-[4-(2-Hydroxyethyl)-1-piperazinyl]-7-(6-methoxy-3-pyridinyl)-1-(2-propoxyethyl)-pyrido[3,4-b]pyrazin-2(1H)-one hydrochloride, 3-[4-(2-Hydroxyethyl)piperazin-1-yl]-7-(6-methoxypyridin-3-yl)-1-(2-propoxyethyl)pyrido[3,4-b]pyrazin-2(1H)-one hydrochloride, PF-5
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C24H32N6O4 · xHCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
468.55 (free base basis)
Code UNSPSC :
41106305
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.77
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
H2O: 20 mg/mL, clear
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
CCCOCCN1C2=C(C=NC(C3=CN=C(OC)C=C3)=C2)N=C(N4CCN(CCO)CC4)C1=O.C
InChI
1S/C24H32N6O4.CH4/c1-3-13-34-14-11-30-21-15-19(18-4-5-22(33-2)26-16-18)25-17-20(21)27-23(24(30)32)29-8-6-28(7-9-29)10-12-31;/h4-5,15-17,31H,3,6-14H2,1-2H3;1H4
Clé InChI
BXMDZHBYGYPATN-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
PF-03049423 is an orally active, brain penetrant phosphodiesterase 5 (PDE5) inihbitor.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable