Principaux documents
PZ0268
Sigma-Aldrich
AG-17724
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
(R)-6-Fluoro--[(2-naphthalenylcarbonyl)amino]-1H-benzimidazole-2-propanoic acid, AG 17724
5 MG
116,00 €
25 MG
427,00 €
116,00 €
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 MG
116,00 €
25 MG
427,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C21H16FN3O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
377.37
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.77
116,00 €
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to light brown
Solubilité
DMSO: 20 mg/mL, clear (warmed)
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
OC([C@H](NC(C1=CC(C=CC=C2)=C2C=C1)=O)CC3=NC4=C(C=CC(F)=C4)N3)=O
InChI
1S/C21H16FN3O3/c22-15-7-8-16-17(10-15)24-19(23-16)11-18(21(27)28)25-20(26)14-6-5-12-3-1-2-4-13(12)9-14/h1-10,18H,11H2,(H,23,24)(H,25,26)(H,27,28)/t18-/m1/s1
Clé InChI
NKMPZFCFXCJBEY-GOSISDBHSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
AG-17724 is a potent peptidyl-prolyl isomerase (PPIase) Pin1 inhibitor.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
Cell cycle phases (G1, S, G2, M) regulate cell growth, DNA replication, and division in proliferating cells.