Principaux documents
PZ0222
Sigma-Aldrich
PF-04445597
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
1-[(1S)-1-[2-[[[[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]methyl](2-methyl-2H-tetrazol-5-yl)amino]methyl]-4-(trifluoromethyl)phenyl]-2-methylpropyl]-4-piperidinecarboxylic acid
5 MG
68,00 €
25 MG
258,00 €
68,00 €
Date d'expédition estimée le16 mai 2025
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 MG
68,00 €
25 MG
258,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C29H31F9N6O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
666.58
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.77
68,00 €
Date d'expédition estimée le16 mai 2025
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 20 mg/mL, clear
Température de stockage
2-8°C
Actions biochimiques/physiologiques
PF-04445597 is a potent, orally bioavailable inhibitor of cholesteryl ester transfer protein (CETP).
PF-04445597 is an inhibitor of CETP.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable