PZ0121
CP-135807
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
3-(N-Methylpyrrolidin-2R-ylmethyl)-5-(3-nitropyrid-2- yl)amino-1H-indole, 3-[[(2R)-1-Methyl-2-pyrrolidinyl]methyl]-N-(3-nitro-2-p yridinyl)-1H-indol-5-amine
About This Item
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Activité optique
[α]/D +100 to +120°, c = 0.025 mg/mL in methanol
Couleur
brown-red
Solubilité
DMSO: ≥5 mg/mL
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES
CN1CCC[C@@H]1Cc2c[nH]c3ccc(Nc4ncccc4[N+]([O-])=O)cc23
InChI
1S/C19H21N5O2/c1-23-9-3-4-15(23)10-13-12-21-17-7-6-14(11-16(13)17)22-19-18(24(25)26)5-2-8-20-19/h2,5-8,11-12,15,21H,3-4,9-10H2,1H3,(H,20,22)/t15-/m1/s1
Clé InChI
YPFIYPNOWVPAPR-OAHLLOKOSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
We offer many products related to serotonin receptors for your research needs.