Principaux documents
PZ0120
Sigma-Aldrich
CP-10447
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
3-(4-Bromo-2-methylphenyl)-2-methyl-4(3H)-quinazolinone, 4-Bromomethaqualone
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C16H13BrN2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
329.19
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Contrôle du médicament
USDEA Schedule I
Couleur
white
Solubilité
DMSO: ≥10 mg/mL
Chaîne SMILES 
Cc1cc(Br)ccc1N2C(C)=Nc3ccccc3C2=O
InChI
1S/C16H13BrN2O/c1-10-9-12(17)7-8-15(10)19-11(2)18-14-6-4-3-5-13(14)16(19)20/h3-9H,1-2H3
Clé InChI
CIYGULLCDQXZNK-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
CP-10447 is an inhibitor of microsomal triglyceride transfer protein (MTP, MTTP).
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable