PURE1A
Protein A Antibody Purification Kit
sufficient for 10 purifications
About This Item
Produits recommandés
Utilisation
sufficient for 10 purifications
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Spécificité
Human IgG 20-25 mg
Mouse IgG1 8-12 mg
Mouse IgG2a 10-15 mg
Mouse IgG2b 6-10 mg
Mouse IgG3 15-20 mg
Rabbit IgG 8-12 mg
Goat IgG 2-4 mg
Bovine IgG 8-12 mg
Application
Caractéristiques et avantages
- High capacity - purify up to 8 mg of mouse IgG or 25 mg of human IgG per column run
- Specific - will only bind IgG
- Easy to use - antibody is eluted and desalted in a single step, ready to use
- Gentle - avoids prolonged exposure of the antibody to low pH
Principe
Clause de non-responsabilité
Composants de kit seuls
- Binding Buffer 225 mL
- Desalting Cartridge 1 ea
- Elution Buffer 75 mL
- HEPES Buffer 225 mL
- 5 ml Syringe 1
- 10 ml Syringe 1
- Protein A Cartridge 1 mL
- Regeneration Buffer 75 mL
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - STOT SE 1
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Protocoles
Antibody purification protocols yield preparations containing endogenous IgG alongside specific antibodies.